製品名
Amberlite™ IRA-900, chloride form
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
フォーム
beads
クロスリンク
>95 % cross-linked
自己発火温度
800 °F
パラメーター
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
湿度
58-64%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
650-820 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amberlite™ IRA-900クロリド型はマクロ多孔性ポリスチレン1型レジンです。このレジンは、エタノール中の四塩化炭素の光分解を触媒することが分かりました。
アプリケーション
4-ニトロフェノールを除去するために、メタロフタロシアニンで修飾されたAmberlite™ IRA-900が使用されました。
色が中間~薄い溶液の脱色、中性pHでのヘパリンの濃縮、金属イオンの除去用の強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂
特徴および利点
ベンジルトリアルキルアンモニウム基を有する中程度の大きさの空隙率の強塩基マクロレティキュラ-樹脂で、有機物質の脱色や除去に有用です。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216585-BULK:
216585-500G:
216585-100G:
216585-VAR:
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)