安全性情報
06476
Supelco
Ambersep 900 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-45 mesh, strongly basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Ambersep® 900 水酸化フォーム, OH--form, strongly basic
品質水準
フォーム
beads
湿度
64%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~75% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
20-50 mesh
キャパシティ
0.8 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
詳細
強塩基(タイプI)陰イオン交換樹脂。
アプリケーション
Ambersep 900水酸化物樹脂は、植物性化学物質が豊富に含まれる天然抽出物からのクロロフィルの選択的除去に使用されてきました。 グリセロールと炭酸ジメチル反応剤を用いる炭酸グリセロールの合成の触媒として使用される可能性があります。
法的情報
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06476-BULK:
06476-VAR:
06476-250G:
06476-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Robust and Scalable Continuous Flow Process for Glycerol Carbonate.
Van Mileghem S, et al.
Chemical Engineering & Technology, 163, 147-153 (2018)
Sebastiaan Bijttebier et al.
Food chemistry, 163, 147-153 (2014-06-11)
Alkaline saponification is often used to remove interfering chlorophylls and lipids during carotenoids analysis. However, saponification also hydrolyses esterified carotenoids and is known to induce artifacts. To avoid carotenoid artifact formation during saponification, Larsen and Christensen (2005) developed a gentler