Key Documents
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
別名:
Anion exchangers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
品質水準
形状
resin
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
マトリックス
PS-DVB
マトリックス活性基
SAX
粒径
300-1100 μm
かさ密度
650‑700 kg/m3
分離法
anion exchange
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3