グレード
DNA grade
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
beads
テクニック
DNA purification: suitable
マトリックス
cross-linked dextran
膨張
1 g swells to 9-11 mL
ビーズ直径
20-80 μm
ポアサイズ
exclusion limit (20 bp dsDNA (rA)20)
pH
2-10
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S5897-100Gの最新の製品番号はGE17-0573-02です
アプリケーション
特徴および利点
- 高い回収率
- 最小限のサンプル希釈
- 迅速かつ使いやすい
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5897-100G:
S5897-VAR:
S5897-BULK:
S5897-25G:
試験成績書(COA)