詳細
SigmaのRNA転写物マーカー(0.2~10 kb)には、200~10,000塩基の9種類のRNA転写産物が含まれています。2 uLのラダーをゲルローディングバッファーで希釈し、アガロースゲル上の単一レーンに加えます。
アプリケーション
非変性または変性アガロースゲル電気泳動を使用したsmall RNAのサイズ決定に適しています。
RNA転写物マーカー0.2~10 kbは、ノーザンブロットハイブリダイゼーションの分子量マーカーとして使用されています。
RNA転写物マーカー0.2~10 kbは、ノーザンブロットハイブリダイゼーションの分子量マーカーとして使用されています。
構成
SigmaのRNA転写物マーカー(0.2~10 kb)は、10 mM Tris-HCl(pH 8.0)と1.0 mM EDTAを含むゲルローディング溶液として提供されます。
その他情報
200~10,000ヌクレオチドの、規定サイズの9本のRNAから成るマ-カ-です。
最適な解像度のために、推奨されるアガロースゲル濃度は1.0%です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
R7020-50UG-LBL:
R7020-BULK:
R7020-50UG-PW:
R7020-VAR:
R7020-50UG:4548174008133
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barley lesion mimics, supersusceptible or highly resistant to leaf rust and net blotch.
Plant Pathology, 62, 982-992 (2013)