Merck
R0514
Sigma-Aldrich
D-(+)-ラフィノース 五水和物
≥99% (HPLC), BioXtra
別名:
O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→6)-α-D-グルコピラノシル β-D-フルクトフラノシド, メリトリオース, メリトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O16 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
594.51
Beilstein:
99541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +104 to +106°
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.3%
white
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.2%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI Key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(+)-ラフィノース五水和物は、in vitroでの結腸発酵中に発酵可能な糖の参照物質として使用されています。また、合成完全マイナスウラシル培地(Sc-ura)の構成要素としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ラフィノースは、オリゴ糖ファミリーに属する三糖です。ビート糖 、糖蜜、粉末にした綿実粕および食用マメ科植物の種子など様々な植物から抽出されます。ラフィノースは細胞増殖と免疫応答を改善します。さらに、抗酸化特性と治癒特性も示します。ラフィノースは、医薬品、食品および化粧品の添加物として使用されます。
ラフィノースは、ガラクトース、フルクトースおよびグルコースで構成される三糖です。 ラフィノースは、D-ガラクトシダーゼによってD-ガラクトースとスクロースに加水分解されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0514-25G:
R0514-BULK:
R0514-100G:
R0514-10MG:
R0514-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro colonic fermentation of food ingredients isolated from Agave tequilana Weber var. azul applied on granola bars
Zamora Gasga V, et al.
LWT--Food Science and Technology, 60(2), 766-772 (2015)
Bioaccessibility during in vitro digestion and antiproliferative effect of bioactive compounds from Andean berry (Vaccinium meridionale Swartz) juice
Agudelo CD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(28), 7358-7366 (2018)
Effects of dietary raffinose on growth, non-specific immunity, intestinal morphology and microbiome of juvenile hybrid sturgeon (Acipenser baeri Brandt? times A. schrenckii Brandt?)
Xu G, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 72, 237-246 (2018)
Probing Yeast Protein Microarrays for Protein-protein Interactions Using V5-epitope Tagged Fusion Protein Probes
Fasolo J and Snyder M
Genes & Development (2011)
The crystal structure of a trisaccharide, raffinose pentahydrate
Berman HM
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 26(3), 290-299 (1970)