Merck
95068
Supelco
D-(+)-ラフィノース 五水和物
analytical standard
別名:
O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→6)-α-D-グルコピラノシル β-D-フルクトフラノシド, メリトリオース, メリトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O16 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
594.51
Beilstein:
99541
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D 105±2°, c = 10 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
不純物
13-17% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI Key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Raffinose pentahydrate is a crystalline form of pharmaceutical sugar, raffinose which may act as ′scavengers′ or ′reservoirs′ for water with the pharmaceutical formulations.
アプリケーション
D-(+)-Raffinose pentahydrate may be used as a standard for the determination of free sugars of plants for separating the trimethylsilyl ethers by gas chromatography method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
95068-VAR:
95068-100MG:
95068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Gas chromatography of carbohydrates the quantitative determination of the free sugars of plants as their trimethylsilyl ethers.
Davison PK and Young R
Journal of Chromatography A, 41(8), 12-21 (1969)
Water vapour sorption by pharmaceutical sugars.
Hancock BC and Shamblin SL
Pharmaceutical Science and Technology Today, 1(8), 345-351 (1998)