Merck
PZ0390
Sigma-Aldrich
PF-06747711
≥98% (HPLC)
別名:
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26F3N5O2
CAS番号:
分子量:
497.51
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
生物化学的/生理学的作用
PF-06747711 is a mono-imine compound. It regulates gene expression in signaling pathways by targeting a nuclear hormone receptor. It is also used to treat psoriasis.
PF-06747711 is a potent and selective RORC2 modulator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0390-VAR:
PZ0390-BULK:
PZ0390-25MG:
PZ0390-5MG:
試験成績書(COA)