ABF219
Anti-SARM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, SAM domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SARM1(23098)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected SARM in Daudi cells.
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SARM in 15 µg of Daudi cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Daudi cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABF219:
試験成績書(COA)