Key Documents
Z150754
Water aspirator pump
Chapman swirling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105100
NACRES:
NB.79
L
137 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For greater air-entrainment capacity.
水圧が高くても低くても効率的に動作します。ニッケルめっきされた3/8インチ(9.525mm)のNPTM水インレット。吸引チューブにあるボールタイプの正圧動作バルブにより、減圧時の逆流を防ぎます。最高真空は100 mm Hg(abs)です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)