詳細
ポリプロピレンシリンジを使用して液体を小型の容器に分注し、メス型ルアースリップインレット付きのフィルターユニットのフィルターホルダーを介して少量を加圧ろ過します。シリンジにはオス型ルアースリップアウトレットが付いています。オプションの双方向真空バルブ、ナイロン製オス型-オス型ルアーアダプタ、およびオス型ルアーインレット付きゴムチューブによって、この標準的なシリンジは手動真空ポンプに転用されます。 滅菌用途には、ステンレス鋼2方向バルブ付きの、オートクレーブ可能なステンレス鋼真空シリンジを利用できます。
アプリケーション:
小容量液体ろ過、Sterifilユニットおよびその他のフィルターホルダーを用いたIn-Fieldろ過用ハンドポンプ
アプリケーション:
小容量液体ろ過、Sterifilユニットおよびその他のフィルターホルダーを用いたIn-Fieldろ過用ハンドポンプ
原理
真空