Merck
1.30196
Millipore
HY-LiTE® Jet A1燃料試験キット
別名:
Jet A1燃料バイオマス試験、迅速Jet A1燃料試験
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
詳細
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
製品種目
HY-LiTE®
シェルフライフ
15 mo.
包装
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
メーカー/製品名
HY-LiTE®
保管条件
dry at room temperature
アプリケーション
jet fuel
適合性
for use with HY-LITE®
検出方法
bioluminescent
保管温度
2-8°C
詳細
The HY-LiTE® Jet A1燃料試験キットには、HY-LiTE® 2ルミノメーターと併用してJet A1燃料の全生物学的汚染を検出するためすぐに使えるペンが含まれています。燃料には少量の水が含まれており、微生物汚染のリスクがあります。アデノシン三リン酸(ATP)は、緩衝液中でルシフェリン/ルシフェラーゼ試薬と反応させることで検出できます。この試験キットは、従来の増殖に基づく方法では検出できない可能性のある硫酸還元細菌などの嫌気性微生物を含む、細菌、カビ・酵母のような代謝的に活性な生体物質の存在を示すように設計されています。測定限界:
IATA(国際航空運送協会) (International Air Transport Association) “Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks” 5th Edition:
  • 無視できる程度: < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5000 RLU/燃料1リットル
上記の限界は、HY-LiTE® 2ルミノメーターの測定スケールに基づいています。航空機の翼内タンクのみに適用され、他の日常的に用いられる方法との比較に基づいています。これらの限界は単に推奨であり、他の種類のサンプルに合わせて、また個別の状況、試験の頻度、汚染の履歴などに応じて適応させる必要がある可能性があります。
本燃料試験キットには、Jet A1燃料サンプルからサンプル採取するための特許取得済み捕捉溶液が含まれています。
アプリケーション
HY-LiTE® Jet A1燃料試験キットは、燃料タンクおよび供給系統の微生物汚染の迅速な検出に適しています。
特徴および利点
  • 結果は数分以内に得られます
  • 単純作業化された方法
  • 現場試験 - 実験室設備は不要です
  • 定量的で客観的な結果
  • 数値の読み取り。容易な解釈
  • すべてのジェット燃料サンプル(水あり/なし)に対して同じプロトコル
  • すべてのサンプル(水あり/なし)に対して同じ処理限界
  • サンプル中の生物活性を直接検出し、実験室における培地での微生物の増殖が不要
  • 柔軟に対応可能なサンプルの体積推奨1リットルですが、それより少ない体積でも試験可能です。ガイドラインとの比較のため、体積について結果を調整できます:RLU/リットル = RLU×(1000 ml/mlサンプル体積)IATA Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks 5th Ed.で推奨
適合性
Jet A1およびその他の燃料サンプルのバイオマス汚染の検査用
アナリシスノート
包装:試験合格
外観:試験合格
性能試験:試験合格
法的情報
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg