HPA006628
Anti-RBM14 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗RBM14抗体 ウサギ宿主抗体, 抗RNA結合モチーフタンパク質14抗体 ウサギ宿主抗体, 抗RRM含有コアクチベーターアクチベーター/修飾因子抗体 ウサギ宿主抗体, 抗SYT相互作用タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗シナプトタグミン相互作用タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
TQSSASLAASYAAQQHPQAAASYRGQPGNAYDGAGQPSAAYLSMSQGAVANANSTPPPYERTRLSPPRASYDDPYKKAVAMSKRYGSDRRLAELSDYRRLSESQLSFRRSPTKSSLDYRRLPDAHSDYAR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBM14(10432)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1