安全性情報
07-1341
Sigma-Aldrich
Anti-PHLPP1 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, SCN circadian oscillatory protein, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
免疫原配列
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... PHLPP1(23239)
詳細
PHLPP1 は、Akt(Ser473)部位の脱リン酸化を担うタンパク質脱リン酸化酵素です。Akt(Ser473)は TORC2(mTOR)のリン酸化活性化部位です。
特異性
この抗体は PHLPP1 の C 末端領域を認識します。
免疫原
PHLPP1 の C 末端に相当する KLH 結合直鎖ペプチド。
エピトープ:C-末端
アプリケーション
抗PHLPP1抗体はPHLPP1の量を検出し&WB &ICでの使用が文献発表され&、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
PI3K、Akt&mTORシグナル伝達
品質
ヒト脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率 1:1,000 で使用、ヒト脳組織ライセート PHLPP1 を検出できます。
ターゲットの説明
110 kDaで134 kDaを観察
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギ血清、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl 溶液、0.05% アジ化ナトリウム含有。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ヒト脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1341:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saida Abdelli et al.
PloS one, 7(5), e35997-e35997 (2012-05-09)
We have recently shown that silencing of the brain/islet specific c-Jun N-terminal Kinase3 (JNK3) isoform enhances both basal and cytokine-induced beta-cell apoptosis, whereas silencing of JNK1 or JNK2 has opposite effects. While it is known that JNK1 or JNK2 may
A molecular brake controls the magnitude of long-term potentiation.
Wang, Y; Zhu, G; Briz, V; Hsu, YT; Bi, X; Baudry, M
Nature Communications null
Julia Fischer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(33), 16551-16560 (2019-07-28)
The dynamic interplay between metabolism and immune responses in health and disease, by which different immune cells impact on metabolic processes, are being increasingly appreciated. However, the potential of master regulators of metabolism to control innate immunity are less understood.
Marcelline K Hanson et al.
PloS one, 16(6), e0251732-e0251732 (2021-06-19)
Prior studies demonstrated that deletion of the protein phosphatase Phlpp1 in Ctsk-Cre expressing cells enhances bone mass, characterized by diminished osteoclast activity and increased coupling to bone formation. Due to non-specific expression of Ctsk-Cre, the definitive mechanism for this observation
Yubin Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(48), 18880-18892 (2013-11-29)
Prolonged calpain activation is widely recognized as a key component of neurodegeneration in a variety of pathological conditions. Numerous reports have also indicated that synaptic activation of NMDA receptors (NMDARs) provides neuroprotection against a variety of insults. Here, we report