安全性情報
P8147
Sigma-Aldrich
血小板由来成長因子 ヒト血小板由来
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
PDGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.5-10.0 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
glycoprotein 28-31 kDa
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
血小板由来増殖因子(PDGF)は、ホモおよびヘテロ二量体として発現されます。PDGF-AB FDGF-AA、PDGF-BB、PDGF-CCおよびPDGF-DD。PDGF遺伝子は、ヒト染色体7p22.3に対して高い相同性を有し、マッピングされています。PDGFの活性型は、ジスルフィド結合型二量体として存在します。これは、シスチンノットフォールド増殖因子ドメインで構成され、高い相同性を有しますが、アイソフォーム間で長さの変動が示されているN-末端プロドメインは例外です。
アプリケーション
PDGFは、線維芽細胞、平滑筋細胞、単球、好中球の化学誘引物質です。また、線維芽細胞および他の細胞に作用して、治癒および組織回復を開始します。
生物化学的/生理学的作用
血小板由来成長因子(PDGF)は、成長因子として機能するだけでなく、細胞運動の引き金となる走化性にも関与しています。胎盤PDGFのレベルの上昇は、妊娠後期および妊娠後期に観察されます。PDGFは創傷治癒に関連しています。PDGFAを介したPDGFRα(PDGF受容体α)のリン酸化は、癌に関連する経路を活性化します。PDGFAは、ヒト肝細胞癌の成長と転移を誘発することが示されています。血管内皮成長因子の発現は、PDGF-AAオートクリンシグナル伝達によって調節されており、in vivoで腫瘍血管新生を促進することが知られています。PDGF-BB異性体は血管新生に重要であることがわかり、腫瘍で高度に発現し、発癌性周皮細胞の補充を媒介します。PDGF-BBは、骨の恒常性、修復、再生の重要な調節因子です。
血餅形成中に血小板から放出される、哺乳類の血清に見られる主要な分裂促進因子です。中胚葉由来細胞の有糸分裂誘発、細胞外マトリックス合成の増加、好中球、単球、線維芽細胞の走化性と活性化を誘発します。真皮および腱線維芽細胞、血管平滑筋細胞、グリア細胞および軟骨細胞の分裂促進因子です。創傷治癒の促進において、トランスフォーミング成長因子-β1と相互作用します。ただし、血小板由来成長因子(PDGF)も動脈硬化と腫瘍の病原性があります。
その他情報
本製品はヒト血小板から単離されたもので、共有結合した2種類のサブユニット(AおよびB)を主成分として含んでいます。
物理的形状
凍結乾燥品(40%アセトニトリル、0.1%TFA、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
アナリシスノート
分裂促進活性は、スイス3T3細胞またはNR6-3T3線維芽細胞を使用した培養でテストされます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8147-5UG-PW:
P8147-BULK:
P8147-5UG:
P8147-1VL:
P8147-VAR:
P8147-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angiogenesis during human extraembryonic development involves the spatiotemporal control of PDGF ligand and receptor gene expression
Holmgren L, et al.
Development, 113(3), 749-754 (1991)
Clinical Findings Associated with a De Novo Partial Trisomy 10p11. 22p15. 3 and Monosomy 7p22. 3 Detected by Chromosomal Microarray Analysis
Kohannim O, et al.
Case Reports in Genetics, 2011 (2011)
Shiki Fujino et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(5), 812-822 (2021-02-14)
Recently developed molecularly targeted therapies such as EGFR inhibitors have notably improved the prognosis of patients with cancer. However, patients with KRAS and BRAF mutations do not currently benefit from these therapies. Here, we aimed to examine potential effects of
Overexpression of platelet-derived growth factor-BB increases tumor pericyte content via stromal-derived factor-alpha CXCR4 axis
Song N, et al.
Cancer Research, 69(15), 6057-6064 (2009)
Platelet-derived growth factor-AA is an essential and autocrine regulator of vascular endothelial growth factor expression in non-small cell lung carcinomas
Shikada Y, et al.
Cancer Research, 65(16), 7241-7248 (2005)
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.