Merck
P4360
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KAB6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 107 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
免疫原
GST fusion protein of p107 N-terminus.
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing and 0.08% sodium azide.
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4360-VAR:
P4360-.1MG-PW:
P4360-BULK:
P4360-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A mouse model of MYCN-driven retinoblastoma reveals MYCN-independent tumor reemergence
Nan Wu
The Journal of Clinical Investigation (2017)
Decreased expression of p107 is correlated with anaplastic transformation in papillary carcinoma of the thyroid.
Ito Y
Anticancer Research (2003)
The p107 tumor suppressor induces stable E2F DNA binding to repress target promoters.
O'Connor RJ
Oncogene (2001)
Structure of the human retinoblastoma-related p107 gene and its intragenic deletion in a B-cell lymphoma cell line.
Ichimura K
Gene (2000)
Expression levels of uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase genes in breast tissue from healthy women are associated with mammographic density
Vilde D Haakensen
Breast Cancer Research (2010)