Merck
P3134
Sigma-Aldrich
ホスホジエステラーゼI from Crotalus adamanteus venom
Type VI, crude dried venom
別名:
5′-エキソヌクレアーゼ, オリゴヌクレアート5′-ヌクレオチドヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type VI
品質水準
フォーム
crude dried venom
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Research area: Cell signaling. PhosphodiesteraseI (PDEI) exists in three isoforms PDE1A, PDE1B, and PDE1C(2) are localized to the central nervous system, cardiovascular, and other organs.
アプリケーション
ヘビCrotalus adamanteus毒由来のホスホジエステラーゼIは以下の用途で使用されています:
  • RNAオリゴマーの直鎖内の3′-5′ヌクレオチド間結合の切断
  • ホスホジエステラーゼアッセイにおけるプロドラッグの加水分解モデル
  • ヌクレオチド切断バッファーの成分
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラーゼIはリン酸ジエステル結合を開裂し、様々なヌクレオチドポリリン酸の加水分解を触媒します。 ホスホジエステラーゼIは真核生物の原形質膜からホスファチジルイノシトール特異性ホスホリパーゼCにより放出されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P3134-100MG:
P3134-100MG-PW:
P3134-500MG:
P3134-VAR:
P3134-BULK:
P3134-1G:
P3134-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical toxicity testing in vitro using cytochrome P450--expressing cell lines, such as human CYP1B1
Landsiedel R, et al.
Nature Protocols, 6(5), 677-677 (2011)
Formation of RNA oligonucleotides over the mineral surface preliminary irradiated with UV light
Otroshchenko VA and Vasilyeva NV
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 97(1), 151-156 (2009)
Anatoly I Dragan et al.
Nucleic acids research, 32(17), 5192-5197 (2004-10-02)
The interaction of proteins with DNA results, in some cases, in DNA bending, and this might have functional importance. However, when the protein-induced bending of DNA is small, its measurement presents a problem. It is shown that the fluorescence resonance
Ester prodrugs of acyclic nucleoside thiophosphonates compared to phosphonates: synthesis, antiviral activity and decomposition study
Roux L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 869-881 (2013)
Suxiang Chen et al.
Scientific reports, 9(1), 6078-6078 (2019-04-17)
Antisense oligonucleotide (AO)-mediated splice modulation has been established as a therapeutic approach for tackling genetic diseases. Recently, Exondys51, a drug that aims to correct splicing defects in the dystrophin gene was approved by the US Food and Drug Administration (FDA)