安全性情報
P3034
Sigma-Aldrich
下垂体アセトン粉末 コイ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
carp
形状
powder
保管温度
−20°C
アプリケーション
コイ由来の下垂体アセトン粉末は、Acipenser gueldenstaedtii(ロシアチョウザメ)の精子特性に対する作用を検討するために使用されています。また、Polyodon spathula(ヘラチョウザメ)精液のイオン組成、重量オスモル濃度、および精子の運動性に対する作用を調べるためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コイ由来の下垂体アセトン粉末は、通常、魚類やコイの排卵を誘発するために魚の養殖業者により使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3034-BULK:
P3034-25MG:
P3034-10MG:
P3034-VAR:
P3034-100MG:
P3034-5MG:
試験成績書(COA)