Merck
O0250
Sigma-Aldrich
(±)-オクトパミン 塩酸塩
≥95%, solid
別名:
α-(アミノエチル)-4-ヒドロキシベンジルアルコール 塩酸塩, (±)-1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-アミノエタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3915414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
white to off-white
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI Key
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクトパミンは、神経伝達物質、神経調節因子、および神経ホルモンとして機能する生体成分アミンです。 学習、記憶、および攻撃などの様々な挙動の調節に使用されます。 オクトパミンは、哺乳類組織、ヒト尿および無脊椎動物に存在します。
アプリケーション
(±)-オクトパミン塩酸塩は以下に使用されています:
  • 神経伝達物質アッセイ
  • 包まれた卵母細胞の卵管への破裂
  • リフレクチンの劇的な集合の特異的誘導
  • Drosophilaにおける凝集に関与する、中枢オクトパミン受容体発現神経(OARN)の同定
生物化学的/生理学的作用
αアドレナリン受容体アゴニストで、無脊椎動物の神経伝達物質です。
注意
吸湿性 - アルゴン下で取り扱ってください
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O0250-50G:
O0250-5G:
O0250-VAR:
O0250-10G:
O0250-1G:
O0250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of a beta-adrenergic-like octopamine receptor from the rice stem borer (Chilo suppressalis)
Wu SF, et al.
The Journal of Experimental Biology, 215(15), 2646-2652 (2012)
Origin of the reflectin gene and hierarchical assembly of its protein
Guan Z, et al.
Current Biology, 27(18), 2833-2842 (2017)
Past experience shapes sexually dimorphic neuronal wiring through monoaminergic signalling
Bayer EA and Hobert O
Nature, 561(7721), 117-117 (2018)
Advances in Cellular Neurobiology (2013)
Ex vivo follicle rupture and in situ zymography in Drosophila
Knapp EM, et al
Bio-protocol, 8(10) (2018)