Merck
68631
Supelco
(±)-オクトパミン 塩酸塩
analytical standard
別名:
α-(アミノエチル)-4-ヒドロキシベンジルアルコール 塩酸塩, (±)-1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-アミノエタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3915414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI Key
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
68631-VAR:
68631-100MG:
68631-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Guo et al.
eLife, 10 (2021-07-16)
The Varroa destructor mite is a devastating parasite of Apis mellifera honeybees. They can cause colonies to collapse by spreading viruses and feeding on the fat reserves of adults and larvae. Amitraz is used to control mites due to its