フォーム
crystals
fibers
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to yellow
mp
148-150 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI Key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Maoa(29253)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3501-VAR:
M3501-10G:
M3501-1G:
M3501-250MG:
M3501-5G:
M3501-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック