Merck
T6069
Sigma-Aldrich
チオ-TEPA
別名:
N,N′,N″-トリエチレンチオホスホルアミド, Thio-Tep, チオテフ, チオフォシル, チオフォジル, チオホジル, チオホスファミド, トリス(アジリジニル)ホスフィンスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N3PS
CAS番号:
分子量:
189.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
solid
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
white
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
InChI Key
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アジリジン
アプリケーション
多官能性アルキル化剤。
生物化学的/生理学的作用
不安定な窒素-炭素基はDNAとアルキル化し、それが不可逆的なDNA損傷を引き起こします。DNA二重らせんのグアニン核酸塩基に架橋することでDNAを直接攻撃し、腫瘍増殖を停止させます。DNA鎖はほどけて分離することができないため、細胞分裂が停止します
アナリシスノート
可溶性-水、クロロホルムおよびエタノール(96%)に溶けやすい
その他情報
容器は、乾燥した換気の良い場所にしっかり密閉して保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6069-1G:
T6069-BULK:
T6069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maura Massimino et al.
Pediatric blood & cancer, 60(12), 2031-2035 (2013-07-16)
A protocol for the intensive treatment of non-cerebellar PNET (CNS-PNET) combining chemotherapy and radiotherapy was launched in 2000. Efforts were subsequently made to improve the prognosis and to de-escalate the treatment for selected patient groups. Twenty-eight consecutive patients were enrolled
J Sanz et al.
Bone marrow transplantation, 47(10), 1287-1293 (2012-02-14)
Attempts to optimize outcomes in cord blood transplantation (CBT) by using new conditioning regimens and standardization of cord blood unit selection are warranted. In all, 88 patients (18 children and 70 adults) with hematological malignancy from nine Spanish institutions underwent
Sotirios G Papageorgiou et al.
Hematological oncology, 31(1), 10-17 (2012-05-23)
Central nervous system (CNS) involvement in patients with primary mediastinal large B-cell (PMLBCL) lymphoma is a rare event, occurring in approximately 6% of patients, on the basis of the review of the literature prior to induction of Rituximab. The aim
A Fabi et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 6(2), 187-189 (1995-02-01)
Vinorelbine as single-agent has achieved an overall response rate of > 20% as second-line treatment and 40%-50% as first-line treatment. The aim of this study was to evaluate the activity and toxicity of the combination of vinorelbine and thiotepa as
Michael P Fay et al.
Statistics in medicine, 31(28), 3760-3772 (2012-07-13)
We consider weighted logrank tests for interval censored data when assessment times may depend on treatment, and for each individual, we only use the two assessment times that bracket the event of interest. It is known that treating finite right