Merck
B8686
Sigma-Aldrich
(+)-N-3-ベンジルニルバノール
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
別名:
(5S)-5-エチル-5-フェニル-3-(フェニルメチル)-2,4-イミダゾリジンジオン, 5-エチル-5-フェニル-3-(フェニルメチル)ヒダントイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O2
CAS番号:
分子量:
294.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(+)-N-3-ベンジルニルバノール, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI Key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
アプリケーション
(+)- N-3-ベンジルニルバノールをは、強力なシトクロムP450(CYP)阻害作用のスクリーニングのためにカクテルおよび個々の基質を処理する比較試験において、シトクロムP450 2C19(CYP2C19)阻害薬として使用することができます。また、懸濁ヒト肝細胞におけるCYPおよび非CYP選択的CYP2C19阻害薬としての可能性を検討する比較試験にも使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
(+)- N-3-ベンジルニルバノールはシトクロムP450 2B6(CYP2B6)の阻害薬として作用します。
(+)-N-3-ベンジルニルバノールは強力かつ選択的なCYP2C19インヒビタ-です。
(+)-N-3-ベンジルニルバノールは強力かつ選択的なCYP2C19インヒビタ-です。CYP2C19は高度の多型性を示し、高頻度で薬剤耐性が発現します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8686-10MG:
B8686-BULK:
B8686-BULK-CR:
B8686-VAR:
B8686-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)