Merck
PHL80469
Hordenine
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine, 4-(2-Dimethylaminoethyl)phenol, N,N-Dimethyltyramine, p-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine, Anhaline, Cactine, Eremursin, Peyocactine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO
CAS番号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2207615
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80469-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL80469-50MG