product name
ネファゾドン 塩酸塩, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
SMILES記法
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI Key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5536-10MG:
N5536-BULK:
N5536-VAR:
N5536-50MG:
試験成績書(COA)