アッセイ
≥97%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
InChI Key
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ノビレチンは、豚の体外受精胚の発育と品質を向上させる新しい薬剤です。この研究では、豚モデルにおけるノビレチンの胚の発育と品質を改善する可能性を探り、生殖バイオテクノロジーと動物科学への応用に関する洞察を提供しています(Cajas YN, Martinez-Serrano CA, 2024 Apr 22)(出典)。
- ノビレチンはシスプラチン誘発性の耳毒性を軽減します。研究によると、ノビレチンはオートファジーを活性化し、フェロプトーシスを阻害することでシスプラチン化学療法の耳毒性効果を軽減できることが示されており、がん治療中に聴覚の健康を保護するための新しい治療手段を示唆しています(Song W, Lu Z, 2024 Apr 3)(出典)。
- ノビレチンは SREBP1/ACLY を標的とし、胃がん細胞のオートファジー依存性細胞死を誘導します。この研究は、ノビレチンが PI3K/Akt/mTOR シグナル伝達経路内の SREBP1/ACLY 軸を標的とすることで胃がん細胞におけるオートファジー依存性細胞死を促進することを明らかにし、新たな抗がん戦略を提案しています(Chen M, Sun Q, 2024 Jun)(出典)。
- 呼吸器疾患に対するノビレチンの治療可能性に関する最近の進歩:呼吸器疾患の治療におけるノビレチンの治療用途に関する包括的なレビュー。介入のメカニズムとしてその抗炎症および抗酸化特性を強調しています(Qin Y, Li J, 2024 Jun)(出典)。
生物化学的/生理学的作用
ノビレチンは、腫瘍転移中の細胞外マトリックスの分解に関与するマトリックスメタロプロテイナーゼ1、3および9の発現を抑制します。ノビレチンは、マトリックスメタロプロテイナーゼ1の組織阻害剤の発現増加にも関与しており、腫瘍浸潤時の細胞外マトリックスの分解をさらに防ぎます。このバイオフラボノイドは、 Ras-Raf-MEKのシグナル伝達経路を破壊することにより、これらの機能の両方を達成すると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N1538-5MG:
N1538-10MG:
N1538-BULK:
N1538-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(5), 851-860 (2014-07-19)
The rhizome of Kaempferia parviflora has been used in traditional Thai medicine. In this study, we identified and compared specific compounds from the hexane extract of K. parviflora with those from other Zingiberaceous plants by using gas chromatography-mass spectrometry. We
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 67(7-8), 427-433 (2015-05-24)
Cisplatin is an effective anti-cancer drug which causes remarkable toxicity to kidney by generating reactive oxygen species and by stimulating inflammatory and apoptotic pathway. Citrus flavonoid, like nobiletin has been reported to possess anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic properties. Hence, the
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 37(1), 306-320 (2015-09-01)
Nobiletin, a citrus flavonoid isolated from tangerines, alters ion transport functions in intestinal epithelia, and has antagonistic effects on eosinophilic airway inflammation of asthmatic rats. The present study examined the effects of nobiletin on basal short-circuit current (I(SC)) in a
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 71, 176-182 (2014-06-24)
Inhibiting microglial activation-mediated neuroinflammation has become a convincing target for the development of functional foods to treat neurodegenerative diseases. Tangerine peel (Citri reticulatae pericarpium) has potent anti-inflammatory capacity; however, its anti-neuroinflammatory capacity and the corresponding active compounds remain unclear. To
BMC plant biology, 15, 89-89 (2015-04-08)
Polyploidy has often been considered to confer plants a better adaptation to environmental stresses. Tetraploid citrus rootstocks are expected to have stronger stress tolerance than diploid. Plenty of doubled diploid citrus plants were exploited from diploid species for citrus rootstock