Merck
1467848
USP
ノビレチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7,8-テトラメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3′,4′,5,6,7,8-ヘキサメトキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O8
CAS番号:
分子量:
402.39
Beilstein:
360887
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
InChI Key
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Nobiletin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bitter Orange Young Fruit
  • Bitter Orange Young Fruit Powder
  • Tangerine Peel
  • Tangerine Peel Dry Extract
  • Tangerine Peel Powder
生物化学的/生理学的作用
ノビレチンは、腫瘍転移中の細胞外マトリックスの分解に関与するマトリックスメタロプロテイナーゼ1、3および9の発現を抑制します。ノビレチンは、マトリックスメタロプロテイナーゼ1の組織阻害剤の発現増加にも関与しており、腫瘍浸潤時の細胞外マトリックスの分解をさらに防ぎます。このバイオフラボノイドは、 Ras-Raf-MEKのシグナル伝達経路を破壊することにより、これらの機能の両方を達成すると考えられています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1467848-100MG:
試験成績書(COA)