Key Documents
57022
Supelco
空SPEチューブ (フリッツ無)
volume 60 mL, pk of 12
別名:
SPEリザーバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
polypropylene
包装
pk of 12
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
60 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
SPEチュ-ブアダプタ-と組み合わせることで、標準的なSPEカ-トリッジの上にエンプティSPEチュ-ブを重ねて使用できます。エンプティSPEチュ-ブはサンプル負荷量が多いときにリザ-バ-として働きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)