アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H13F6N3O4S2/c1-7-11(29-12(22-7)23-8(2)25)30(27,28)24-10-5-3-9(4-6-10)13(26,14(16,17)18)15(19,20)21/h3-6,24,26H,1-2H3,(H,22,23,25)
InChI Key
OZBSSKGBKHOLGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0322-VAR:
SML0322-BULK:
SML0322-25MG:
SML0322-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors that are related to retinoid, steroid and thyroid hormone receptors.
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors that are related to retinoid, steroid and thyroid hormone receptors.