554726
SR9009
≥96% (HPLC), liquid, REV-ERB agonist, Calbiochem®
別名:
REV-ERB Agonist II, SR9009, Ethyl-3-(((4-chlorobenzyl)((5-nitrothiophen-2-yl)methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
おすすめの製品
製品名
REV-ERB Agonist II, SR9009, The REV-ERB Agonist II, SR9009 controls the biological activity of REV-ERB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
dark brown
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2=CC=C(S2)[N+]([O-])=O)CC3CN(C(OCC)=O)CC3
InChI
1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3
InChI Key
MMJJNHOIVCGAAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
REV-ERB-α/&beta
包装
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
554726-25MG:
554726-MG:
試験成績書(COA)