N0165
Nisoldipine
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-イソブチルメチル1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-4-(o-ニトロフェニル)-3,5-ピリジンジカルボキシラート, 1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-4-(2-ニトロフェニル)-3,5-ピリジンジカルボン酸メチル2-メチルプロピルエステル, スラー
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
InChI Key
VKQFCGNPDRICFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as a hit-antagonist to study its effects on oxytocin (OT)-induced myometrial Ca2+-mobilization and its potency to dampen uterine myometrial contractions
- as a calcium channel blocker to study its effects on cell viability in a human hepatic cancer HepG2 and rat renal epithelial NRK52E cell line
- as a component of the external IK1 recording solution to study the action potential in human pluripotent stem cell−derived cardiomyocytes (hiPS-CMs)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
N0165-5MG:
N0165-50MG:
N0165-25MG:
N0165-BULK:
N0165-VAR:
N0165-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.