Merck
D2521
Sigma-Aldrich
(+)-cis-ジルチアゼム 塩酸塩
≥99% (HPLC)
別名:
(2S,3S)-(+)-cis-3-アセトキシ-5-(2-ジメチルアミノエチル)-2,3-ジヒドロ-2-(4-メトキシフェニル)-1,5-ベンゾチアゼピン-4(5H)-オン 塩酸塩, CRD-401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
450.98
Beilstein:
4228706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
オーガナイザー
Valeant
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI Key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジルチアゼム塩酸塩は狭心症や高血圧のような心血管疾患の治療に使用されます。ジルチアゼムはシトクロムP450 3A(CYP3A)に対して阻害薬として作用します。ジルチアゼムは斑状丘疹状発疹、蕁麻疹および掻痒症と関連している可能性があります。
アプリケーション
(+)-シス-ジルチアゼム塩酸塩の用途:
  • そのモノリシック分散マトリックスでの拡散および放出に対する影響の研究(26)
  • 色素性網膜炎(RP)モデルにおけるその神経保護効果の研究(27)
  • Cav1.2 L型カルシウムチャネルに対しての拮抗薬(LTCC)(28)
生物化学的/生理学的作用
遅い、またはL型のCa2+チャネルをブロックします。好中球の細胞内貯蔵Ca2+放出を制御し、Ca2+チャネルへの1,4-ジヒドロピリジン結合を刺激する、冠拡張薬です。
特徴および利点
この化合物はバリアントによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCalcium Channels(カルシウムチャネル)およびCyclic Nucleotide-Gated (CNG) and Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide-Gated (HCN) Channels[環状ヌクレオチド感受性(CNG)および過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネル]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2521-10G:
D2521-BULK:
D2521-VAR:
D2521-1G:
D2521-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diltiazem induces severe photodistributed hyperpigmentation: case series, histoimmunopathology, management, and review of the literature
Saladi RN, et al.
Archives of Dermatology, 142(2), 206-210 (2006)
Effect of diltiazem on midazolam and alfentanil disposition in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Ahonen J, et al.
Anesthesiology, 85(6), 1246-1252 (1996)
D Dobrev et al.
British journal of pharmacology, 127(2), 576-582 (1999-06-29)
1. The putative inhibitory effects of verapamil and diltiazem on neuronal non-L-type Ca2+ channels were studied by investigating their effects on either K+- or veratridine-evoked [3H]-dopamine ([3H]-DA) release in rat striatal slices. Involvement of N-, P- and Q-type channels was
M J Gunthorpe et al.
The Journal of physiology, 519 Pt 3, 713-722 (1999-08-24)
1. To extend our knowledge of the site and mechanism of action of L-type Ca2+ channel antagonists on 5-HT3 receptors, whole-cell voltage clamp electrophysiology was used to investigate the action of one of these compounds, diltiazem, on the recombinant receptor
Dong Huang et al.
American heart journal, 164(3), 394-401 (2012-09-18)
No randomized trial has been conducted to compare different vasodilators for treating no-reflow during primary percutaneous coronary intervention (PCI) for ST-segment elevation acute myocardial infarction. The prospective, randomized, 2-center trial was designed to compare the effect of 3 different vasodilators