Merck
SML2607
Sigma-Aldrich
Clevidipine Butyrate
≥98% (HPLC)
別名:
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-[(1-oxobutoxy)methyl] ester, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl- 3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl (1-oxobutoxy)methyl ester, H 324/38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23Cl2NO6
CAS番号:
分子量:
456.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3
InChI Key
KPBZROQVTHLCDU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Clevidipine is a short acting, third generation dihydropyridine calcium channel blocker that is highly selective for vascular L-type calcium channels. Clevidipine has no effect on myocardial contractility or cardiac conduction.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2607-50MG:
SML2607-VAR:
SML2607-BULK:
SML2607-10MG:
試験成績書(COA)