Merck
SML1404
Sigma-Aldrich
A01 (Smurf1 inhibitor)
≥98% (HPLC)
別名:
[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]-1-piperazinyl][4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20ClF3N4O3S
CAS番号:
分子量:
512.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
InChI Key
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1 (Smad ubiquitination regulatory factor-1) that disturbs Smurf1-Smad1/5 interaction and blocks Smurf1 mediated Smad1/5 ubiquitination. A01 increases responsiveness to BMP-2 in myoblasts and osteoblasts.
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1404-BULK:
SML1404-25MG:
SML1404-VAR:
SML1404-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)