安全性情報
MDQ1
Sigma-Aldrich
Imprint® メチル化DNA定量キット
To measure global DNA methylation shifts from as low as 10 ng DNA
別名:
DNA Methylation Quantification, DNA methylation shift
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.54
詳細
DNA全体におけるメチル化部位の移動を短時間で確実に測定するためのキットです。メチル化DNAの相対的レベルの検出に必要な試薬はすべて付属しています。まず、最大で200 ngの精製DNAがストリップ上のウェルに結合します。捕捉用・検出用の両抗体によりメチル化DNAを検出し、次に比色法により定量します。吸光度の測定値がメチル化DNAの量に比例することを利用してサンプル中のメチル化DNAの量を求めます。
アプリケーション
Imprint® Methylated DNA Quantification Kitは、広範囲のDNAメチル化分析に使用されます。
特徴および利点
  • ELISAベースの形式。
  • 4つの簡単な手順で完了します。
  • コントロール用のメチル化DNAを含め、すべての試薬が付属します。
  • 検出限界は、完全メチル化DNA約5 ng。
  • 使用されるDNAは、10〜200 ng程度。
  • 手順は3.5時間で完了します。
  • 96ウェル形式により、単一サンプルの研究またはハイスループット研究が可能。
  • 5-mCに対して高い特異性を持つ最適化された抗体および試薬。非メチル化シトシンとの交差反応性はありません。
  • 接着細胞や浮遊細胞、組織、血漿、唾液、尿、血清などの他の体液でも使用できます。
法的情報
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • M8570Methylated Control DNA, 50 ng/μLSDS
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuhisa Nakano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(3), 1297-1303 (2013-01-02)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease in which fibroblast-like synoviocytes (FLS) exhibit an aggressive phenotype. Although the mechanisms responsible are not well defined, epigenetic determinants such as DNA methylation might contribute. DNA methyltransferases (DNMTs) are critical enzymes that
Vitalina M Komashko et al.
Epigenetics, 5(3), 229-240 (2010-03-23)
Methylation of DNA in combination with histone modifications establishes an epigenetic code that ensures the proper control of gene expression. Although DNA methyltransferases have been shown to interact with histone methyltransferases such as EZH2 (which methylates histone H3 on lysine
INSIG2 rs7566605 single nucleotide variant and global DNA methylation index levels are associated with weight loss in a personalized weight reduction program
Pirini F, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(1), 1699-1709 (2018)
Rafael Guerrero-Preston et al.
Epigenetics, 5(6), 539-546 (2010-06-05)
Environmental exposures in-utero may alter the epigenome, thus impacting chromosomal stability and gene expression. We hypothesized that in utero exposures to maternal smoking and perfluoroalkyl compounds (PFCs) are associated with global DNA hypomethylation in umbilical cord serum. Our objective was
Magdalena Gryzinska et al.
Biochemical genetics, 51(7-8), 554-563 (2013-04-05)
DNA methylation is an epigenetic modification that plays an important role in the normal development and function of organisms. The level of DNA methylation is species-, tissue-, and organelle-specific, and the methylation pattern is determined during embryogenesis. DNA methylation has
資料
Global DNA Methylation Quantification
The overall degree of methylation of a genome can be a useful measure of global regulatory changes. Measurement of this parameter is usually performed after complete digestion to the single base and then analyzed using HPLC or mass spectrophotometry. The Global DNA Modification Kit (MDQ1), allows the researcher to monitor DNA methylation using a format similar to a sandwich ELISA assay.
プロトコル
Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.