分子量
antigen 46 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBBP7(5931)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R4279-200UL:
IXO13148:
R4279-VAR:
IXO13148-1ML:
R4279-BULK:
試験成績書(COA)