安全性情報
MAK548
Sigma-Aldrich
Glucose-6-Phosphate (G6P) Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.21
検出方法
fluorometric
関連疾患
hematological disorder; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Glucose-6-phosphate (G6P) is a key intermediate for glucose transport into cells. G6P may also be converted to glycogen or starch for storage in the liver and muscles. G6P is utilized by glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) to generate the reducing equivalents in the form of NADPH. This is particularly important in red blood cells where G6PD deficiency leads to hemolytic anemia. ​
The Glucose-6-Phosphate Assay Kit provides a simple, sensitive, and rapid fluorescence-based method for detecting G6P in biological samples such as serum, plasma, urine, as well as in cell culture samples. In the coupled enzyme assay, the G6P concentration is proportionally related to NADPH that is specifically monitored by a fluorogenic NADPH sensor. The detection limit of the G6P Assay Kit is 3 µM G6P in a 100 µL reaction volume.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)