詳細
Glucose 6-phosphate (G6P) is glucose sugar phosphorylated on carbon 6. Most of the glucose entering cells is phosphorylated to G6P. G6P has three primary fates within the cell. It lies at the start of two major metabolic pathways: glycolysis and the pentose phosphate pathway. In addition to these metabolic pathways, glucose 6-phosphate may also be converted to glycogen or starch for storage.
特徴および利点
- Linear detection range: 10 to 1000 µM G6P.
- Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for glucose 6-phosphate determination in plasma, serum, tissue, cells, and culture media.
原理
The Glucose 6-Phosphate Assay Kit provides a simple, and automation-ready procedure for measuring G6P concentration. G6P is oxidized by glucose 6-phosphate dehydrogenase and the formed NADPH is coupled to the formazan (WST-8) chromogen. The intensity of the product color, measured at 460 nm, is proportional to the G6P concentration in the sample.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)