Merck
MAK535
Sigma-Aldrich
Glutathione Reductase Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders; cardiovascular diseases; hematological disorder; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Glutathione reductase (GR) reduces oxidized glutathione (GSSG) to the reduced sulfhydryl form GSH which is an important cellular antioxidant. A high GSH/GSSG ratio is important for protection against oxidative stress. Thus, measurement of GR activity is used as indicator for oxidative stress
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.4 to 50 U/L
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for glutathione reductase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, tissue, and culture media).
原理
The Glutathione Reductase Kit is designed to accurately measure GR activity in biological samples with a protocol that utilizes Ellman′s method, in which DTNB reacts with the GSH generated from the reduction of GSSG by the GR in a sample to form a yellow product (TNB2-). The rate of change in the optical density, measured at 412 nm, is directly proportional to GR activity in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)