安全性情報
MAK437
Sigma-Aldrich
Glutathione Peroxidase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
GPx Activity Assay Kit, GPx Activity Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer, diabetes; endocrinological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Glutathione peroxidase (GPX) represents an enzyme family with peroxidase activity whose main biological role is to protect the organism from oxidative damage. It helps prevent lipid peroxidation of cellular membranes by removing free peroxide in the cell.
アプリケーション
The Glutathione Peroxidase Assay Kit may be used for:
  • Cancer Research
  • Diabetes Research
  • Oxidative Stress Research
特徴および利点
Enhanced Detection Range: Detect GPx activity accurately across a wide range, from 40 to 800 U/L, using only 10 μL of sample in a 96-well plate setup, ensuring comprehensive analysis with minimal sample requirement.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of glutathione peroxidase activity and evaluation of drug effects on GPX activity in biological samples.
原理
The Glutathione Peroxidase Assay Kit directly measures NADPH consumption in the enzyme coupled reactions. The measured decrease in optical density at 340 nm (A340) is directly proportional to the enzyme activity in the sample.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)