詳細
Glutathione is a tripeptide of glycine, glutamic acid and cysteine. In the red blood cell, the reduced form of glutathione is vital in maintaining hemoglobin in a reduced state and hence protecting the cells from oxidative damage. Glutathione is involved in detoxification of hydrogen peroxide through glutathione oxidase. Low levels of glutathione are found in deficiencies of key enzymes involved in glutathione metabolism, such as glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione synthase and glutathione reductase.
特徴および利点
- Linear detection range: 0.4 - 100 µM
- No interference from amino acids and common buffers.
適合性
The kit is suitable for the determination of reduced glutathione in whole blood, plasma, serum, urine, tissue, and cell extracts, as well as for studying the effects of drugs on glutathione metabolism.
原理
The Glutathione (GSH) Assay Kit is designed to accurately measure reduced glutathione in biological samples. The improved 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoic acid (DTNB) method combines deproteination and detection into one reagent. DTNB reacts with reduced glutathione to form a yellow product. The optical density, measured at 412 nm, is directly proportional to glutathione concentration in the sample. The optimized formulation has a long shelf life and is completely free of interference due to sample turbidity.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)