アプリケーション
グルタチオンアッセイキット(蛍光分析用)は細胞、組織抽出物中の還元型グルタチオンを迅速かつ簡便に測定するために必要な試薬がすべて用意されており、増殖中の細胞で直接的に測定することも可能です。キットに同梱のスタウロスポリンを用いて細胞のアポト-シス誘導も可能です。スタウロスポリン誘導細胞中の還元型グルタチオン量は非誘導細胞に比べて著しく低下することから、コントロ-ル系として使用することができます。
Glutathione Assay Kit, Fluorimetric has been used in intracellular thiol assays and in the measurement of hepatic glutathione in rats.
生物化学的/生理学的作用
トリペプチド(γ-グルタミル-システイニルグリシン)である還元型グルタチオン(GSH)は、ほとんどの生細胞中の主要な遊離チオールであり、生体異物の解毒化、ヒドロペルオキシドの除去、タンパク質スルフヒドリル基の酸化状態の維持など生物学的な多くのプロセスに関与しています。動物組織の主要な抗酸化物質です。グルタチオンは主として還元型で細胞の内側に存在しています(全グルタチオンの90-95%)。残りは酸化型(グルタチオンジスルフィド、GSSG)として存在します。細胞内のGSHの状態は、細胞全般の健康や毒性曝露に対する抵抗力を表す敏感なインディケーターであるとみられています。細胞中の高レベルのGSH量は、病的変化の兆候である場合があります。
Glutathione (GSH) acts as a cofactor for several antioxidant enzymes. It helps in the regeneration of vitamins C and E. It regulates cellular proliferation and apoptosis. GSH is important for mitochondrial functioning and the maintenance of mitochondrial DNA (mtDNA). Mutations in this gene is associated with Alzheimer′s, Parkinson′s and Huntington′s diseases.
アナリシスノート
本キットは、形質膜を自由に通過可能なチオ-ルプロ-ブ(モノクロロビマン)を利用しています。遊離の非結合型プロ-ブはほとんど蛍光を示すことはありませんが、グルタチオンS-トランスフェラ-ゼ(GST)が触媒する反応で還元型グルタチオンに結合すると、強力な蛍光性の付加体を形成します。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Assay Buffer 50 mL
- Substrate Solution 1 mL
- Lysis Buffer 10x 1.5 mL
- Glutathione S-Transferase 1 mL
- Staurosporine Ready Made 100 μL
- Glutathione, reduced 300 mg
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mehdi Hichor et al.
Scientific reports, 8(1), 2524-2524 (2018-02-08)
Reactive oxygen species (ROS) modify proteins and lipids leading to deleterious outcomes. Thus, maintaining their homeostatic levels is vital. This study highlights the endogenous role of LXRs (LXRα and β) in the regulation of oxidative stress in peripheral nerves. We
Protective effects of Korean red ginseng extract on cadmium-induced hepatic toxicity in rats
Park SJ, et al.
Journal of ginseng research, 37(1), 37-37 (2013)
Susan García Fillería et al.
Food chemistry. Molecular sciences, 3, 100053-100053 (2022-04-14)
The relationship between structural and physicochemical properties and antioxidant activity of peptides from amaranth 11S-globulin was studied. Peptides AWEEREQGSR, TEVWDSNEQ, IYIEQGNGITGM and YLAGKPQQEH had the greatest in vitro activity (ORAC, HORAC). GDRFQDQHQ, HVIKPPSRA and KFNRPETT were the most active ones
Boutaina Daher et al.
Cancers, 14(13) (2022-07-10)
The conceptualization of a novel type of cell death, called ferroptosis, opens new avenues for the development of more efficient anti-cancer therapeutics. In this context, a full understanding of the ferroptotic pathways, the players involved, their precise role, and dispensability
Glutathione: Physiological and clinical relevance
Pizzorno JE and Katzinger JJ
Journal of restorative medicine, 1(1), 24-37 (2012)