認証
EPA (Approved as alternative method)
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
形状
granular
メーカー/製品名
ReadyCult®
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
溶解性
17 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
関連事項
アナリシスノート
- clearness:
clear
- colour: yellowish
pH-value (25 °C): 6.6 - 7.0
Inoculum on reference medium
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090: 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Growth
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
colour change to blue-green
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Fluorescence
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PE11012980001-KIT:
1012980001:
1012980003:
CO11012980024:
GT11012980001/C:
MY11012989992:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
クリーンな飲料水は、食品や飲料の製造に不可欠です。本項では、飲料水の品質および安全性に関する化学試験および微生物試験の概要について説明します。
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.