安全性情報
MAK077
Sigma-Aldrich
尿酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; rheumatological diseases; genitourinary disorders
保管温度
−20°C
詳細
ヒトと霊長類の場合、尿酸はプリン代謝の最終産物です。尿酸は、キサンチンオキシダーゼによりキサンチンとヒポキサンチンが酸化されて生成され、尿中に排泄されます。血清中の尿酸レベルが高い高尿酸血症は、インスリン抵抗性、心血管疾患および痛風に関連しています。高尿酸血症につながる機序は、通常、尿酸産生の増加または尿排泄の減少のいずれかです。血清中の尿酸の増加は、腎疾患のマーカーとなる場合があります
アプリケーション
尿酸アッセイキットを使用して以下が実施されています:
  • ヒト脂肪由来幹細胞培養上清中の尿酸量の測定
  • ラットモデルにおける腎機能解析のための血清尿酸レベルの測定
  • ラットにおける血清中の尿酸濃度の測定およびヒマワリ頭部エタノール抽出物の抗炎症作用の調査
  • 尿酸分解の定量的解析
適合性
血清や尿などの生体試料中の尿酸検出に適しています。サンプルの前処理は不要です。
原理
このアッセイでは、尿酸濃度が共役酵素反応により決定され、含まれる尿酸に比例する比色(570 nm)/蛍光(λex = 535/λem = 587 nm)の産物が得られます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephanie A Terry et al.
Journal of animal science, 96(9), 3863-3877 (2018-09-01)
Ruminants play an important role in food security, but there is a growing concern about the impact of cattle on the environment, particularly regarding greenhouse gas emissions. The objective of this study was to examine the effect of humic substances
Stephanie A Terry et al.
Frontiers in veterinary science, 6, 308-308 (2019-10-15)
The objective of this study was to examine the effect of a pine enhanced biochar (EB) on rumen fermentation, apparent total tract digestibility, methane (CH4) emissions, and the rumen and fecal microbiome of Angus × Hereford heifers fed a barley
A Role for Uric Acid in the Progression of Renal Disease.
Kang, D.-H
Journal of the American Society of Nephrology, 12, 2888-2897 (2002)
Anti-gouty arthritis and antihyperuricemia effects of sunflower (Helianthus annuus) head extract in gouty and hyperuricemia animal models.
Li L, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
Effect of humic substances on rumen fermentation, nutrient digestibility, methane emissions, and rumen microbiota in beef heifers.
Terry S A, et al.
Journal of Animal Science (2018)