Merck
490997
Sigma-Aldrich
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
別名:
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H415N2N2O3
CAS番号:
分子量:
170.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
InChI Key
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
490997-VAR:
490997-500MG:
490997-500MG-PW:
490997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)