food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
genitourinary disorders; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
L-amino acids are essential molecules defined by the nature of their side-chain. There are 20 amino acids that are commonly used by most organisms for the production of proteins and other biologically relevant molecules. While amino acids can occur in either the D- or L-enantimer, only the L-form is used by cells.
特徴および利点
- Linear detection range: 3.3 to 500 µM (colorimetric assay) and 0.13 to 50 µM (fluorometric assay) for 60 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for L-Amino Acid determination in serum, culture media, tissue homogenates, cell lysates, urine, food samples, etc.
原理
The L-Amino Acid Assay Kit uses an enzyme-catalyzed oxidation of L-amino acids to convert a dye into a colored or fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to the L-amino acid concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)