テクニック
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
SMILES記法
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7256-250G:
M7256-VAR:
M7256-100G:
M7256-25G:
M7256-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック