Merck
A8181
Sigma-Aldrich
アミドブラック染色液2×
electrophoresis reagent
別名:
ナフトールブルーブラック 溶液, アミドブラック 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14N6Na2O9S2
CAS番号:
分子量:
616.49
Beilstein:
5374263
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
フォーム
liquid
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\C=C/c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI Key
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミドブラック(AB)は、タンパク質の染色に使用する酸性色素です。ポリビニリデンフルオリド(PVDF)およびニトロセルロースメンブレン中の50 ngレベルのタンパク質を検出できます。ABを使用することで、低濃度でもタンパク質を可視化できます。指紋に含まれる血中タンパク質を染色できるため、法医学分野で使用されます。
アプリケーション
アミドブラック染色液2×は、次の染色に使用されています。
  • 培養上清中に存在する血清タンパク質
  • マウス肝ホモジネート中のシステインスルフィン酸デカルボキシラーゼタンパク質
  • クロマチンサンプル中のヒストン
再構成
脱イオン水で最終容量500 mLに希釈すると、0.1%(w/v)アミドブラック、25%(v/v)イソプロパノ-ル、10%(v/v)酢酸になります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8181-1EA:4548173912332
A8181-VAR:
A8181-BULK:
A8181PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protein Blotting and detection: methods and protocols, 86(1), 10-18 (2009)
The ATRX cDNA is prone to bacterial IS10 element insertions that alter its structure
Valle-Garcia D, et al.
SpringerPlus, 3(1), 222-222 (2014)
Meghan C Hughes et al.
The Journal of physiology, 598(7), 1377-1392 (2019-01-24)
Ninety-eight per cent of patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) develop cardiomyopathy, with 40% developing heart failure. While increased propensity for mitochondrial induction of cell death has been observed in left ventricle, it remains unknown whether this is linked to
Adsorptive Behavior of Kaolin for Amido Black Dye in Aqueous Solution
Ayanda OS, et al.
Orient. J. Chem., 34(3), 1233-1239 null
Electrophoretic transfer of proteins from sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels to a positively charged membrane filter.
J M Gershoni et al.
Analytical biochemistry, 124(2), 396-405 (1982-08-01)
資料
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.