Merck
M4659
Sigma-Aldrich
ミルリノン
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
別名:
1,6-ジヒドロ-2-メチル-6-オキソ-(3,4′-ビピリジン)-5-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O
CAS番号:
分子量:
211.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ミルリノン, ≥97% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼタイプIII阻害剤です。cAMP特異的で、cGMPも阻害できます。強力な強心薬、陽性変力性の血管拡張薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、サイクリックヌクレオチドの研究に使用することを主眼に置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのサイクリックヌクレオチド研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
本化合物は Sanofi Aventis により開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M4659-10MG-PW:
M4659-VAR:
M4659-50MG-PW:
M4659-50MG:4548173202921
M4659-10MG:4548173202914
M4659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Melike Bayram et al.
The American journal of cardiology, 96(6A), 47G-58G (2005-09-27)
The appropriate role of intravenous inodilator therapy (inotropic agents with vasodilator properties) in the management of acute heart failure syndromes (AHFS) has long been a subject of controversy, mainly because of the lack of prospective, placebo-controlled trials and a lack
Baozeng Xu et al.
Developmental biology, 385(2), 242-252 (2013-11-20)
The oocyte becomes competent for embryonic development by involving mutual communication with cumulus cells (CCs) during folliculogenesis. How this communication takes place under physiological conditions is not fully understood. Current study examined oocyte-CCs communication in the XY sex-revered female mouse.
Neil Patel
Neonatology, 102(2), 130-136 (2012-06-20)
Pulmonary hypertension and secondary cardiac dysfunction are important contributors of morbidity and mortality in infants with congenital diaphragmatic hernia (CDH). Milrinone, a phosphodiesterase-3 inhibitor, may be useful in this setting for its combined actions as a pulmonary vasodilator and to
Yuichiro Miura et al.
Pediatric research, 72(5), 490-494 (2012-08-14)
Previous studies aimed at developing an artificial placenta have had limited success. We hypothesized that the introduction of a high-performance membranous oxygenator to a pumpless artificial placenta could prolong the survival time of premature lambs. Immediately after delivery of the
Patrick J McNamara et al.
Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, 14(1), 74-84 (2012-11-08)
Persistent pulmonary hypertension of the newborn is a common problem with significant morbidity and mortality. Inhaled nitric oxide is the standard care, but up to 40% of neonates are nonresponders. Milrinone is a phosphodiesterase III inhibitor which increases the bioavailability