戻る
ミルリノン
ニックネーム:
1,6-ジヒドロ-2-メチル-6-オキソ-(3,4′-ビピリジン)-5-カルボニトリル, Milrinone
実験式(ヒル表記法):
C
12
H
9
N
3
O
CAS番号:
78415-72-2
分子量:
211.22
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (1)
色
分子量
遺伝子名
メーカー
物理的形状
純度
機構・機関
フォーマット
研究分野
品質レベル
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
M4659
ミルリノン,
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
表示
価格を表示
1443908
ミルリノン,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
表示
価格を表示
475840
ミルリノン,
A cell-permeable, selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC₅₀ = 300 nM).
表示
価格を表示
PHR2515
ミルリノン,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material